Learn More
Vitlab™ Embudo de polipropileno transparente para polvo
Utilice estos embudos para una amplia variedad de aplicaciones de embotellado y decantación en el sector alimentario. Los embudos de polipropileno transparente para polvo VITLAB™ incluyen un tubo ancho y corto. Ideales para la transferencia de polvos y sustancias granulares.
Marca: Vitlab™ 71194
Detalles adicionales : Peso : 0.04700kg
Descripción
- Embudo de polipropileno transparente
- Flujo rápido gracias a un ángulo pronunciado de 60 °
Especificaciones
150 mm | |
Polipropileno | |
60° | |
Adecuado para el contacto con alimentos |
28 mm | |
138 mm | |
Sí | |
22 mm |