Learn More
Vitlab™ Embudo de polipropileno transparente para polvo
Utilice estos embudos para una amplia variedad de aplicaciones de embotellado y decantación en el sector alimentario. Los embudos de polipropileno transparente para polvo VITLAB™ incluyen un tubo ancho y corto. Ideales para la transferencia de polvos y sustancias granulares.
2.40€ - 36.35€
Especificaciones
Material | Polipropileno |
---|---|
Ángulo | 60° |
Esterilizables en autoclave | Sí |
Para utilizar con (aplicación) | Adecuado para el contacto con alimentos |
Código de producto | Marca | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11897890
|
Vitlab™
71094 |
110 mm |
36.35€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 15-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10713533
|
Vitlab™
70794 |
68 mm |
17.70€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 30-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11877890
|
Vitlab™
70894 |
75 mm |
26.60€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 17-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11887890
|
Vitlab™
70994 |
94 mm |
28.20€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10717021
|
Vitlab™
70894 |
75 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
10557561
|
Vitlab™
70794 |
68 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
10008630
|
Vitlab™
71094 |
110 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
10443711
|
Vitlab™
71194 |
138 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
- Embudo de polipropileno transparente
- Flujo rápido gracias a un ángulo pronunciado de 60 °
Especificaciones
Polipropileno | |
60° | |
Sí | |
Adecuado para el contacto con alimentos |