Learn More
VITLAB™ Frascos lavadores de seguridad con boca estrecha de LDPE VITsafe™
Trabaje de forma segura con productos químicos potencialmente peligrosos. Los frascos de lavado de seguridad con boca estrecha de LDPE VITLAB™ VITsafe™ incluyen impresión permanente de seguridad, tapón de ventilación codificado por color y control de pulverización precisa que elimina el goteo y las fugas y garantiza una manipulación segura.
58.10€ - 143.00€
Especificaciones
Tipo de tapón | Tapón de rosca ventilado |
---|---|
Tipo de producto | Frasco lavado de seguridad |
Color | Transparente |
Material | Frasco de LDPE con tubo pulverizador de PP, Polypropylene |
Envase | Envasado individualmente en bolsa de PE |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Chemical Label | Color de tornillo | Tamaño de rosca (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Chemical Label | Color de tornillo | Tamaño de rosca (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
11837900
|
VITLAB™
1331849 |
250 ml | Isopropanol | Amarillo | GL 25 |
98.55€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envío: 31-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
11807900
|
VITLAB™
1331819 |
250 ml | Agua destilada | Azul | GL 25 |
98.55€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envío: 31-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
11847900
|
VITLAB™
1331869 |
250 ml | Etanol | Naranja | GL 25 |
98.55€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envío: 30-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
15201319
|
VITLAB™
1331859 |
250 ml | Etil acetato | Rojo | GL 25 |
98.55€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envío: 30-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
11817910
|
VITLAB™
1332979 |
500 ml | Ácido acético | Rojo | GL 25 |
59.10€
paquete de 6 |
Fecha estimada de envío: 04-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
11887910
|
VITLAB™
1332889 |
500 ml | N,N-dimetilformamida | Rojo | GL 25 |
58.10€
paquete de 6 |
Fecha estimada de envío: 19-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
11867900
|
VITLAB™
1332839 |
500 ml | Metanol | Verde | GL 25 |
117.00€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envío: 30-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
11887950
|
VITLAB™
1332949 |
500 ml | tolueno | Rojo | GL 25 |
58.10€
paquete de 6 |
Fecha estimada de envío: 30-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
11807910
|
VITLAB™
1332969 |
500 ml | Acetonitrilo | Rojo | GL 25 |
58.10€
paquete de 6 |
Fecha estimada de envío: 30-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10700523
|
VITLAB™
1332859 |
500 ml | Etil acetato | Rojo | GL 25 |
119.00€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
15752046
|
VITLAB™
1332939 |
500 ml | Tetrahidrofurano (THF) | Rojo | GL 25 |
59.10€
paquete de 6 |
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
15742046
|
VITLAB™
1332899 |
500 ml | Heptano | Rojo | GL 25 |
62.05€
paquete de 6 |
Fecha estimada de envío: 30-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
15762046
|
VITLAB™
1332959 |
500 ml | Xileno | Rojo | GL 25 |
58.10€
paquete de 6 |
Fecha estimada de envío: 31-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
15712076
|
VITLAB™
1433959 |
500 ml | Pentano | Rojo | GL 25 |
58.10€
paquete de 6 |
Fecha estimada de envío: 31-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
15782046
|
VITLAB™
1333849 |
1000 ml | Isopropanol | Rojo | GL 32 |
143.00€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envío: 30-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
15772046
|
VITLAB™
1333839 |
1000 ml | Metanol | Rojo | GL 32 |
143.00€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envío: 31-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
Descripción
El trabajo con sustancias químicas que en ocasiones son peligrosas requiere un alto nivel de responsabilidad y cuidado. Los frascos de lavado de seguridad VITsafe™ cumplen todos los requisitos de seguridad para una manipulación segura. Los frascos de pulverización se han envasado individualmente en bolsas de polietileno claramente etiquetadas.Construidos con materiales resistentes y transparentes
- Frascos de polietileno de baja densidad (LDPE)
- Tubos de pulverización fabricados con polipropileno (PP) esterilizable en autoclave y resistente a productos químicos
- Material transparente para facilitar la identificación y la monitorización
- Nombre del material en alemán, inglés, francés y español
- Fórmula química, número de CAS, pictograma de riesgo, palabra de señal
- Frases de riesgo (frases P), frases de seguridad (frases P) y código de la NFPA
- De acuerdo con la directiva CE n.º 1272/2008 (GHS)
- El diseño elimina casi toda la sobrepresión estática
- Evita prácticamente todas las fugas y goteos que pueden producirse con los cambios de temperatura del laboratorio
- Los tapones codificados por colores facilitan la identificación visual de los medios
- Los frascos utilizan las tapas con tapón de rosca GL para un sujeción sólida y segura
- La punta de aspiración precisa crea un chorro de pulverización preciso para un control correcto
- Recirculación de medio optimizada a través del tubo de pulverización continua
Especificaciones
Tapón de rosca ventilado | |
Transparente | |
Envasado individualmente en bolsa de PE |
Frasco lavado de seguridad | |
Frasco de LDPE con tubo pulverizador de PP, Polypropylene | |
Estrecha |