Learn More
VITLAB™ Frascos lavadores de seguridad con boca estrecha de LDPE VITsafe™
Trabaje de forma segura con productos químicos potencialmente peligrosos. Los frascos de lavado de seguridad con boca estrecha de LDPE VITLAB™ VITsafe™ incluyen impresión permanente de seguridad, tapón de ventilación codificado por color y control de pulverización precisa que elimina el goteo y las fugas y garantiza una manipulación segura.
Marca:  VITLAB™ 1331819
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11807900
  • 98.55€ / paquete de 12
Fecha estimada de envío: 14-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
frascos de lavado de seguridad de LDPE de boca estrecha VITsafe™ –Los frascos de lavado cumplen todos los requisitos de seguridad para trabajar con productos químicos potencialmente peligrosos.
Especificaciones
Especificaciones
Frasco lavado de seguridad
58 mm
Agua destilada
Transparente
Envasado individualmente en bolsa de PE
Azul
Estrecha
135 mm
Tapón de rosca ventilado
250 ml
Frasco de LDPE con tubo pulverizador de PP, Polypropylene
Paquete de 12
GL 25
Certificados
Ver productos accesorios