Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para GC TraceGOLD TG-35MS
Utilice estas columnas para obtener un mayor contenido de fenil que proporciona cambios útiles en el orden de elución y el tiempo de retención.
Marca: Thermo Scientific™ 26094-3960
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
Descripción
Las columnas Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-35MS ofrecen un mayor contenido en fenil, lo que proporciona un útil orden de elución y cambia el tiempo de retención.
- Fase de polaridad media, 35% de difenil/65% de dimetil polisixolano
- Fase equivalente a USP G42
Restek Rtx™-35, BD-35, HP-35, SPB-35, SPB-608
- Pesticidas y herbicidas organoclorados
- Fármacos
- Congéneres PCB
- Mezclas de Aroclor
- Esteroles
- Ácidos resínicos
- Ésteres de ftalato
Especificaciones
0.53 mm | |
0.53mm | |
300/320°C | |
3μm | |
Mid-Polar |
G42 | |
TraceGold TG-35MS | |
GC/MS, GC/MS for Pharmaceuticals, GC/MS for PCB Cogeners, GC/MS for Aroclor Mixes, Sterols, Rosin Acids, and Phthalate Esters | |
30m | |
Espesor 3um ; 0,53 mm ID ; longitud 30m |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.