Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para GC TraceGOLD TG-35MS
Utilice estas columnas para obtener un mayor contenido de fenil que proporciona cambios útiles en el orden de elución y el tiempo de retención.
327.00€ - 779.69€
Especificaciones
Fase estacionaria | TraceGOLD™ TG-35 MS |
---|---|
Tipo USP | G42 |
Temperatura máxima | 300/320 °C |
Polaridad | Polaridad media |
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Grosor de película | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Grosor de película | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
10505635
|
Thermo Scientific™
26094-1300 |
0,25 mm | 0,25 µm | 15 m |
399.29€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10016174
|
Thermo Scientific™
26094-1420 |
0,25 mm | 0,25 µm | 30 m |
625.48€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 09-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10167704
|
Thermo Scientific™
26094-1430 |
0,32 mm | 0,25 µm | 30 m |
693.69€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 17-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10545815
|
Thermo Scientific™
26094-2130 |
0,53 mm | 0,5 µm | 15 m |
456.72€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 17-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10371115
|
Thermo Scientific™
26094-2230 |
0,25 mm | 0,5 µm | 30 m |
651.24€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10279754
|
Thermo Scientific™
26094-2240 |
0,32 mm | 0,5 µm | 30 m |
708.43€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10713297
|
Thermo Scientific™
26094-2980 |
0,53 mm | 1 µm | 30 m |
779.69€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 17-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10534875
|
Thermo Scientific™
26094-3360 |
0,53 mm | 1,5 µm | 30 m |
774.49€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10639295
|
Thermo Scientific™
26094-2120 |
0,32 mm | 0,5 µm | 15 m |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
10781957
|
Thermo Scientific™
26094-2250 |
0,53 mm | 0,5 µm | 30 m |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
10621016
|
Thermo Scientific™
26094-2840 |
0.25mm | 1μm | 15m |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
10219804
|
Thermo Scientific™
26094-2860 |
0,53 mm | 1 µm | 15 m |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
10629675
|
Thermo Scientific™
26094-2960 |
0,25 mm | 1 µm | 30 m |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
10229084
|
Thermo Scientific™
26094-2970 |
0.32mm | 1μm | 30m |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
10534115
|
Thermo Scientific™
26094-1310 |
0,32 mm | 0,25 µm | 15 m |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
10791957
|
Thermo Scientific™
26094-3340 |
0,53 mm | 1,5 µm | 15 m |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
10733877
|
Thermo Scientific™
26094-2110 |
0.25mm | 0.5µm | 15m |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
10381345
|
Thermo Scientific™
26094-3960 |
0.53mm | 3μm | 30m |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
Description
Las columnas Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-35MS ofrecen un mayor contenido en fenil, lo que proporciona un útil orden de elución y cambia el tiempo de retención.
- Fase de polaridad media, 35 % de difenil/65 % de dimetil polisiloxano
- Equivalente a la fase G42 de USP
- Similar a Rtx™-35, BD-35, HP-35, SPB-35, SPB-608
Recomendada para:
- Pesticidas y herbicidas organoclorados
- Productos farmacéuticos
- Congéneres de PCB
- Mezclas de Aroclor
- Esteroles
- Ácidos de rosina
- Ésteres de ftalato
Specifications
TraceGOLD™ TG-35 MS | |
G42 | |
300/320 °C | |
Polaridad media |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.