Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para GC TRACE™ TR-5
Elija estas excelentes columnas de inicio para el desarrollo de métodos, capaces de realizar la mayoría de las separaciones necesarias.
Marca: Thermo Scientific™ 260E297P
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
Las columna para GC Thermo Scientific™ TRACE™ TR-5 son unas columnas de inicio excelentes para el desarrollo de métodos y son capaces de realizar la mayoría de las separaciones necesarias.
- Fase no polar, 5 % fenilmetil polisiloxano
- Temperatura de funcionamiento alta y sangrado extremadamente bajo
- Ampliamente utilizadas en una gran variedad de aplicaciones
- Similares a: DB-5, BP5, Rtx-5, HP-5, Ultra-2, PTE-5, SPB5, MDN-5, CP-Sil 8CB, SPB-5, AT-5, ZB-5, 007-2(MPS-5), SE-52, SE-54
Recomendada para:
- Alcoholes
- Ácidos grasos libres
- Aromáticos
- Aromas
- Pesticidas de baja polaridad
Especificaciones
0,32 mm | |
0,32 mm | |
Trace™ TR-5 | |
GC/MS para alcoholes, GC/MS para ácidos grasos libres, GC/MS para aromas, GC/MS para sabores, GC/MS para pesticidas de baja polaridad | |
30 m | |
30 m x 0,32 mm x 1 µm |
G27, G36 | |
TRACE | |
320/340 °C | |
1 µm | |
No Polar |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.