Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para GC TRACE™ TR-5
Elija estas excelentes columnas de inicio para el desarrollo de métodos, capaces de realizar la mayoría de las separaciones necesarias.
127.19€ - 1309.18€
Especificaciones
Fase estacionaria | Trace™ TR-5 |
---|---|
Tipo USP | G27, G36 |
Polaridad | No Polar |
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Grosor de película | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Grosor de película | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
10219844
|
Thermo Scientific™
260E113P |
0,25 mm | 0,25 µm | 7 m |
127.19€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10374603
|
Thermo Scientific™
260E130P |
0,25 mm | 0,25 µm | 15 m |
368.63€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 20-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10079372
|
Thermo Scientific™
260E131P |
0,32 mm | 0,25 µm | 15 m |
386.10€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 17-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10243263
|
Thermo Scientific™
260E142P |
0,25 mm | 0,25 µm | 30 m |
623.27€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10253263
|
Thermo Scientific™
260E143P |
0,32 mm | 0,25 µm | 30 m |
664.08€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10384173
|
Thermo Scientific™
260E154P |
0,25 mm | 0,25 µm | 60 m |
1096.94€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 16-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10424963
|
Thermo Scientific™
260E155P |
0,32 mm | 0,25 µm | 60 m |
1172.62€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 09-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10735983
|
Thermo Scientific™
260E224P |
0,32 mm | 0,5 µm | 30 m |
664.08€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10532465
|
Thermo Scientific™
260E225P |
0,53 mm | 0,5 µm | 30 m |
748.43€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10262005
|
Thermo Scientific™
260E242P |
0,32 mm | 0,5 µm | 100 m |
1309.18€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10096004
|
Thermo Scientific™
260E297P |
0,32 mm | 1 µm | 30 m |
664.08€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 16-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10089182
|
Thermo Scientific™
260E298P |
0,53 mm | 1 µm | 30 m |
748.43€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10585415
|
Thermo Scientific™
260E336P |
0,53 mm | 1,5 µm | 30 m |
729.17€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10223423
|
Thermo Scientific™
260E470P |
0,53 mm | 5 µm | 30 m |
727.20€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10107504
|
Thermo Scientific™
260E309P |
0.32mm | 1μm | 60m |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
10293593
|
Thermo Scientific™
260E223P |
0.25mm | 0.5µm | 30m |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
10516765
|
Thermo Scientific™
260E286P |
0.53mm | 1μm | 15m |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
Descripción
Las columna para GC Thermo Scientific™ TRACE™ TR-5 son unas columnas de inicio excelentes para el desarrollo de métodos y son capaces de realizar la mayoría de las separaciones necesarias.
- Fase no polar, 5 % fenilmetil polisiloxano
- Temperatura de funcionamiento alta y sangrado extremadamente bajo
- Ampliamente utilizadas en una gran variedad de aplicaciones
- Similares a: DB-5, BP5, Rtx-5, HP-5, Ultra-2, PTE-5, SPB5, MDN-5, CP-Sil 8CB, SPB-5, AT-5, ZB-5, 007-2(MPS-5), SE-52, SE-54
Recomendada para:
- Alcoholes
- Ácidos grasos libres
- Aromáticos
- Aromas
- Pesticidas de baja polaridad
Especificaciones
Trace™ TR-5 | |
G27, G36 | |
No Polar |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.