Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para GC TRACE™ TR-1MS
Utilice esta columna no polar de bajo sangrado para análisis medioambientales de GC/MS que requieran una alta temperatura y una fase inerte.
714.83€ - 1291.76€
Especificaciones
Línea de productos | TRACE |
---|---|
Fase estacionaria | Trace™ TR-1 MS |
Tipo USP | G1, G2, G38 |
Temperatura máxima | 340/360 °C |
Polaridad | No Polar |
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Longitud (métrico) | Grosor de película | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Longitud (métrico) | Grosor de película | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
10392595
|
Thermo Scientific™
260B047P |
0,25 mm | 30 m | 0,1 µm |
745.08€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10681524
|
Thermo Scientific™
260B142P |
0,25 mm | 30 m | 0,25 µm |
714.83€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10394663
|
Thermo Scientific™
260B143P |
0,32 mm | 30 m | 0,25 µm |
754.54€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10455363
|
Thermo Scientific™
260B154P |
0,25 mm | 60 m | 0,25 µm |
1194.69€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 16-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10551505
|
Thermo Scientific™
260B155P |
0,32 mm | 60 m | 0,25 µm |
1291.76€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10342785
|
Thermo Scientific™
260B309P |
0,32 mm | 60 m | 1 µm |
1256.47€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
Con un sangrado bajo y una temperatura de funcionamiento máxima de 340 a 360 °C, la columna Thermo Scientific™ TRACE™ TR-1MS es ideal para todas las aplicaciones de GC/MS. Esta columna es especialmente adecuada para aplicaciones como análisis medioambientales de GC/MS, que requieren una fase inerte que puede funcionar a alta temperatura.
Diseñadas para ofrecer un rendimiento superior:- Fase no polar, 100 % dimetilpolisiloxano
- Alta temperatura de funcionamiento
- Fase inerte adecuada para análisis medioambientales
- Compuestos clorados y nitroaromáticos
- Análisis medioambientales de GC/MS
- Bajo sangrado incluso a temperaturas elevadas
- Resistencia extraordinaria para separaciones difíciles
- Rendimiento fiable y reproducible
- Ftalatos
- Polímeros
- Hidrocarburos totales recuperables de petróleo (TRPH)
- Usos alternativos:
- Aromáticos clorados
- Pesticidas organoclorados
- Pesticidas organofosforados
- PAH
- Parafinas
- Polywax
- Piretroides
- Compuestos semivolátiles
- Xilenos
- DB-1
- DB-Petro
- BP1
- HP-1
- HP-1MS
- Rtx™-1
- Ultra-1
- SPB™-1
- Azufre SPB™-1
- Petrocol™ DH
- CP-Sil 5CB
- RSL-150
- RSL-160
- ZB-1
- CB-1
- OV™-1
- PE-1
- 007-1(MS)
- SP™-2100
- SE-30
- RH-1
- CC-1
- CP-Sil 5CB MS
- VF-1ms
Especificaciones
TRACE | |
G1, G2, G38 | |
No Polar |
Trace™ TR-1 MS | |
340/360 °C |