Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para GC TRACE™ TR-1MS
Utilice esta columna no polar de bajo sangrado para análisis medioambientales de GC/MS que requieran una alta temperatura y una fase inerte.
Marca:  Thermo Scientific™ 260B143P
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10394663
  • 754.54€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 20-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Con un sangrado bajo y una temperatura de funcionamiento máxima de 340 a 360 °C, la columna Thermo Scientific™ TRACE™ TR-1MS es ideal para todas las aplicaciones de GC/MS. Esta columna es especialmente adecuada para aplicaciones como análisis medioambientales de GC/MS, que requieren una fase inerte que puede funcionar a alta temperatura.
Diseñadas para ofrecer un rendimiento superior:
  • Fase no polar, 100 % dimetilpolisiloxano
  • Alta temperatura de funcionamiento
  • Fase inerte adecuada para análisis medioambientales
Aplicaciones:
  • Compuestos clorados y nitroaromáticos
  • Análisis medioambientales de GC/MS
Calidad y reproducibilidad excelentes:
  • Bajo sangrado incluso a temperaturas elevadas
  • Resistencia extraordinaria para separaciones difíciles
  • Rendimiento fiable y reproducible
Recomendado para:
  • Ftalatos
  • Polímeros
  • Hidrocarburos totales recuperables de petróleo (TRPH)
  • Usos alternativos:
  • Aromáticos clorados
  • Pesticidas organoclorados
  • Pesticidas organofosforados
  • PAH
  • Parafinas
  • Polywax
  • Piretroides
  • Compuestos semivolátiles
  • Xilenos
Similar a:
  • DB-1
  • DB-Petro
  • BP1
  • HP-1
  • HP-1MS
  • Rtx™-1
  • Ultra-1
  • SPB™-1
  • Azufre SPB™-1
  • Petrocol™ DH
  • CP-Sil 5CB
  • RSL-150
  • RSL-160
  • ZB-1
  • CB-1
  • OV™-1
  • PE-1
  • 007-1(MS)
  • SP™-2100
  • SE-30
  • RH-1
  • CC-1
  • CP-Sil 5CB MS
  • VF-1ms
Especificaciones
Especificaciones
0,32 mm
0,32 mm
Trace™ TR-1 MS
GC/MS
30 m
30 m x 0,32 mm x 0,25 µm
G1, G2, G38
TRACE
340/360 °C
0,25 µm
No Polar