Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para GC TRACE™ para pesticidas
Identifique pesticidas organoclorados y organofosforados con un alto rendimiento, sensibilidad y reproducibilidad.
Marca: Thermo Scientific™ 26RC142F
Detalles adicionales : Peso : 0.40000kg
Descripción
Identifique pesticidas organoclorados y organofosforados con un alto rendimiento, sensibilidad y reproducibilidad con las columnas de GC para pesticidas Thermo Scientific™ TRACE™. Estas columnas se han probado y diseñado específicamente para satisfacer los requisitos más exigentes para el análisis de pesticidas y herbicidas.
Calidad y reproducibilidad excelentes:- El bajo sangrado disminuye la contaminación de MS
- Diseño innovador que facilita su uso a temperaturas más altas
- La inercia de columna produce la mínima formación de picos y reduce la descomposición de muestras sensibles
- Aromáticos clorados
- Esteroles vegetales
- Piretroides
Especificaciones
0,25 mm | |
0,25 mm | |
Trace™ Pesticide III | |
GC para pesticidas | |
0,25 µm | |
30 m x 0,25 mm x 0,25 µm con protector de 5 m |
G43 | |
TRACE | |
280/300 °C | |
0,2 μm | |
30 m |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.