Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para GC TRACE™ para pesticidas
Identifique pesticidas organoclorados y organofosforados con un alto rendimiento, sensibilidad y reproducibilidad.
555.81€ - 897.84€
Especificaciones
Diámetro (métrico) | 0,25 mm |
---|---|
Diámetro interior (métrico) | 0,25 mm |
Línea de productos | TRACE |
Tipo USP | G43 |
Temperatura máxima | 280/300 °C |
Código de producto | Marca | Fase estacionaria | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Fase estacionaria | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10713236
|
Thermo Scientific™
26RC142F |
Trace™ Pesticide III |
647.47€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10210705
|
Thermo Scientific™
26RC142P |
Trace™ Pesticide IV |
555.81€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 20-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10773586
|
Thermo Scientific™
26RD142F |
Trace™ Pesticide II |
764.79€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 09-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10211635
|
Thermo Scientific™
26RF142F |
Trace™ Pesticide |
897.84€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Identifique pesticidas organoclorados y organofosforados con un alto rendimiento, sensibilidad y reproducibilidad con las columnas de GC para pesticidas Thermo Scientific™ TRACE™. Estas columnas se han probado y diseñado específicamente para satisfacer los requisitos más exigentes para el análisis de pesticidas y herbicidas.
Calidad y reproducibilidad excelentes:- El bajo sangrado disminuye la contaminación de MS
- Diseño innovador que facilita su uso a temperaturas más altas
- La inercia de columna produce la mínima formación de picos y reduce la descomposición de muestras sensibles
- Aromáticos clorados
- Esteroles vegetales
- Piretroides
Especificaciones
0,25 mm | |
TRACE | |
280/300 °C | |
0,25 µm |
0,25 mm | |
G43 | |
GC/MS para pesticidas | |
30 m |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.