Learn More
Thermo Scientific™ Recipientes con certificado para COT
Confíe en nuestros viales con certificados de bajo nivel de partículas para el análisis y muestreo de carbono orgánico total. Los productos con certificado para COT están fabricados, envasados y probados de conformidad con las normativas.
Marca: Thermo Scientific™ CT18-TOC/LL
Detalles adicionales : Peso : 1.50000kg
Descripción
Confíe en nuestros viales con certificados de bajo nivel de partículas para el análisis y muestreo de carbono orgánico total.Los recipientes con certificado para COT Thermo Scientific™, que se han fabricado, probado y envasado de conformidad con las normativas, están certificados para contener niveles de fondo de COT <10 ppb o < 20 ppb.
- Disponibles en varios tamaños y estilos, incluidos los populares viales de 40 ml para muestreadores automáticos limpios, certificados y listos para su uso.
- Incluyen certificado de análisis.
- Recipientes de muestreo y almacenamiento
- Viales compatibles con muestreadores automáticos
- Tubos de cultivo
- Agua con bajos niveles de COT
- Pruebas TOC
- Prueba 643 según el método de la USP
- Muestreo al azar sin conexión de agua de alta pureza
- Almacenamiento de patrones de validación
Especificaciones
Tubo de vidrio con rosca (fondo redondo) silanizado con cierre 16 x 125, TOC <10 ppb certificado | |
14,3 mm | |
18 mL | |
contenedores | |
Rosca | |
18 mL | |
255 cajas | |
Recipiente |
Septos de silicona/PTFE | |
Vidrio | |
5 in | |
255 | |
0,6 oz | |
127 mm | |
Probado y certificado para contribuir < 10 ppmm; incluye certificado de análisis | |
15-425 |