Learn More
Thermo Scientific™ Recipientes con certificado para COT
Confíe en nuestros viales con certificados de bajo nivel de partículas para el análisis y muestreo de carbono orgánico total. Los productos con certificado para COT están fabricados, envasados y probados de conformidad con las normativas.
141.00€ - 2285.00€
Código de producto | Marca | Descripción | Volumen (métrico) | N.º por caja | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Volumen (métrico) | N.º por caja | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
15103488
|
Thermo Scientific™
CT18-TOC |
Tubo de vidrio roscado (fondo redondo) silanizado 16 x 125, certificado para COT < 20 ppmm | 18 ml | 255 |
814.00€
paquete de 255 |
Fecha estimada de envío: 08-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15193478
|
Thermo Scientific™
CT18-TOC/LL |
Tubo de vidrio con rosca (fondo redondo) silanizado con cierre 16 x 125, TOC <10 ppb certificado | 18 mL | 255 |
1166.00€
paquete de 255 |
Fecha estimada de envío: 08-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15113488
|
Thermo Scientific™
SCT-18100/TOC |
Tubo de base plano de vidrio transparente con tapón de 18 x 100, COT certificado de <20 ppb | 17 mL | 200 |
772.00€
paquete de 200 |
Fecha estimada de envío: 30-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15153488
|
Thermo Scientific™
3115-OTWS-2 |
Tubo de polisulfona, COT limpiado | 30 ml | 100 |
2285.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 11-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15163488
|
Thermo Scientific™
40C-TOC |
Vial de vidrio transparente con cierre, tapas antipolvo, COT <20 ppb certificado con COA | 40 mL | 72 |
403.00€
paquete de 72 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15183488
|
Thermo Scientific™
40C-TOC/DB |
Vial de vidrio transparente con tapón, cubiertas antipolvo, certificado para COT < 20 ppmm | 40 ml | 144 |
809.00€
paquete de 144 |
Fecha estimada de envío: 15-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15193488
|
Thermo Scientific™
40C-TOC/DB/LL |
Vial de vidrio transparente con tapón, cubiertas antipolvo, certificado para COT < 10 ppmm | 40 ml | 144 |
1170.00€
paquete de 144 |
Fecha estimada de envío: 23-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15173488
|
Thermo Scientific™
40C-TOC/LL |
Vial de vidrio transparente, certificado para COT <10 ppb | 40 mL | 72 |
504.00€
paquete de 72 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15625475
|
Thermo Scientific™
S114-125A/TOC |
Redondo Boston de vidrio ámbar con tapón de parte superior cerrada | 125 ml | 12 |
165.00€
paquete de 12 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15143488
|
Thermo Scientific™
S114-250A/TOC |
Redondo tipo Boston de vidrio ámbar con tapón de polipropileno de parte superior abierta | 250 ml | 12 |
141.00€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envío: 06-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15123488
|
Thermo Scientific™
S114-250C/TOC |
Redondo Boston de vidrio transparente, tapón de parte superior abierta | 250 ml | 24 |
353.00€
paquete de 24 |
Fecha estimada de envío: 08-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11391422
|
Thermo Scientific™
1000C/TOC |
Frasco redondo Boston transparente con tapón | 1000 mL | 12 |
182.00€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envío: 08-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15133488
|
Thermo Scientific™
1000A/TOC |
Botella de vidrio redonda tipo Boston ambar con tapón | 1000 ml | 12 |
215.00€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envío: 08-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
Confíe en nuestros viales con certificados de bajo nivel de partículas para el análisis y muestreo de carbono orgánico total.Los recipientes con certificado para COT Thermo Scientific™, que se han fabricado, probado y envasado de conformidad con las normativas, están certificados para contener niveles de fondo de COT <10 ppb o < 20 ppb.
Recipientes:- Disponibles en varios tamaños y estilos, incluidos los populares viales de 40 ml para muestreadores automáticos limpios, certificados y listos para su uso.
- Incluyen certificado de análisis.
- Recipientes de muestreo y almacenamiento
- Viales compatibles con muestreadores automáticos
- Tubos de cultivo
- Agua con bajos niveles de COT
- Análisis de COT
- Prueba 643 según el método de la USP
- Muestreo al azar sin conexión de agua de alta pureza
- Almacenamiento de patrones de validación