Learn More
Thermo Scientific™ Recipientes con certificado para COT
Confíe en nuestros viales con certificados de bajo nivel de partículas para el análisis y muestreo de carbono orgánico total. Los productos con certificado para COT están fabricados, envasados y probados de conformidad con las normativas.
Marca: Thermo Scientific™ 40C-TOC
Detalles adicionales : Peso : 3.19000kg
Descripción
Confíe en nuestros viales con certificados de bajo nivel de partículas para el análisis y muestreo de carbono orgánico total.Los recipientes con certificado para COT Thermo Scientific™, que se han fabricado, probado y envasado de conformidad con las normativas, están certificados para contener niveles de fondo de COT <10 ppb o < 20 ppb.
- Disponibles en varios tamaños y estilos, incluidos los populares viales de 40 ml para muestreadores automáticos limpios, certificados y listos para su uso.
- Incluyen certificado de análisis.
- Recipientes de muestreo y almacenamiento
- Viales compatibles con muestreadores automáticos
- Tubos de cultivo
- Agua con bajos niveles de COT
- Pruebas TOC
- Prueba 643 según el método de la USP
- Muestreo al azar sin conexión de agua de alta pureza
- Almacenamiento de patrones de validación
Especificaciones
Vial de vidrio transparente con cierre, tapas antipolvo, COT <20 ppb certificado con COA | |
28,58 mm | |
Vidrio | |
3,75 in | |
1,35 oz | |
95,25 mm | |
Probado y certificado para contribuir < 20 ppmm; incluye certificado de análisis | |
24-414 |
Septos de silicona/PTFE | |
Transparente | |
40 mL | |
72 | |
40 mL | |
72 cajas | |
Recipiente |