Learn More
Terumo™ Jeringa de tres piezas
Utilice estas jeringas para la aspiración de líquidos o la recogida de sangre u otros líquidos corporales. Las jeringas de tres partes Terumo™ tienen un diseño exclusivo de doble biselado para mayor comodidad del paciente.
Marca: Terumo™ 8SS10S21381
Detalles adicionales : Peso : 0.99000kg
Descripción
- Agujas ultraafiladas
- Cilindros transparentes
- Marcas de escala preciso y en negrita
- Acción suave del émbolo
- Envases pelables a prueba de manipulación
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
21 G | |
40 mm | |
100/paq. | |
Estériles |
Polypropylene | |
Sí | |
Jeringa de 3 partes | |
10 ml |