Learn More
Terumo™ Jeringa de tres piezas
Utilice estas jeringas para la aspiración de líquidos o la recogida de sangre u otros líquidos corporales. Las jeringas de tres partes Terumo™ tienen un diseño exclusivo de doble biselado para mayor comodidad del paciente.
30.89€ - 51.75€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
---|---|
Material | Polypropylene |
Calibre de aguja | 21 G |
Sin látex | Sí |
Tipo de producto | Jeringa de 3 partes |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11763333
|
Terumo™
8SS10S21381 |
10 ml |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
11753333
|
Terumo™
8SS02S21381 |
2 ml |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
11773313
|
Terumo™
8SS05S21381 |
5 ml |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
- Ultra-sharp needles
- Clear barrels
- Bold, precise scale markings
- Smooth plunger action
- Tamper evident peel packs
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
21 G | |
Jeringa de 3 partes | |
Estériles |
Polypropylene | |
Sí | |
100/paq. |