Learn More
Codan™ Jeringa hipodérmica de tres piezas para oreja
Use las jeringas de tres partes Codan™ para suplir una variedad de necesidades médicas entre las que se incluyen: cateterismo, tratamientos de oído hipodérmico y muchas más. Las jeringas no contienen látex, caucho ni silicona. El émbolo de plástico tiene un tiro suave y un tope de seguridad positivo para evitar derrames accidentales
Marca: Codan™ 62.2611
Detalles adicionales : Peso : 0.27000kg
Descripción
- Estéril
- Graduaciones
- Desechables
- Sin látex
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
Escala doble; junta de silicona | |
Sí | |
2 ml | |
Sí |
Polypropylene | |
Hipodérmico | |
0,1 ml | |
Cono Luer céntrico | |
Estéril |