Learn More
Codan™ Jeringa hipodérmica de tres piezas para oreja
Use las jeringas de tres partes Codan™ para suplir una variedad de necesidades médicas entre las que se incluyen: cateterismo, tratamientos de oído hipodérmico y muchas más. Las jeringas no contienen látex, caucho ni silicona. El émbolo de plástico tiene un tiro suave y un tope de seguridad positivo para evitar derrames accidentales
11.90€ - 89.45€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Material Polypropylene
Descripción Silicio
Desechables
Graduated
Ver más especificaciones
Productos 9
Código de producto Marca Tipo de conexión Volumen (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Tipo de conexión Volumen (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
11950735
Ver documentos Detalles de la promoción
Codan™
62.8436
Catéter cónico Luer 60 ml
52.10€
paquete de 25
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
11940735
Ver documentos Detalles de la promoción
Codan™
62.7602
Cono Luer excéntrico 20 ml
32.70€
paquete de 50
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
11920735
Ver documentos Detalles de la promoción
Codan™
62.5607
Cono Luer excéntrico 5 ml
35.35€
paquete de 100
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto
Ver productos alternativos
11342934
Ver documentos Detalles de la promoción
Codan™
62.8426
Luer Lock 60 ml
51.90€
paquete de 25
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
11930735
Ver documentos Detalles de la promoción
Codan™
62.6616
Punta Luer 10 ml
50.05€
paquete de 100
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
15895777
Ver documentos Detalles de la promoción
Codan™
62.2611
Cono Luer céntrico 2 ml Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
11372934
Ver documentos Detalles de la promoción
Codan™
629502
Punta Luer excéntrica 30 ml Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
11352934
Ver documentos Detalles de la promoción
Codan™
62.8604
Punta de catéter 100 ml Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
11348763
Ver documentos Detalles de la promoción
Codan™
62.2611
Cono Luer céntrico 2 ml Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
Serie económica. Junta de silicona en anillo circundante de polipropileno. Cuerpo y pistón en polipropileno con marcas graduadas serigrafiadas
• Jeringa
Especificaciones
Especificaciones
Esterilizable en autoclave
Silicio
Polypropylene
Estéril