Learn More
Digi-Sense Thermocouple Wire, Type K, 24-Gauge
Make your own extension cables with this Type K, 24-Gauge Thermocouple Wire.
72.00€ - 102.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | ANSI |
---|---|
Tipo | Cable de termopar |
Longitud (imperial) | 100 ft. |
Longitud (métrico) | 30 m |
Código de producto | Marca | Temperatura (métrico) | Aislamiento | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Temperatura (métrico) | Aislamiento | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11700379
|
Digi-Sense
08541-10 |
De -200 °C a +400 °C | FEP |
102.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11895865
|
Digi-Sense
08541-11 |
De -73 °C a +900 °C | Glass Braid |
86.40€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11885865
|
Digi-Sense
08541-09 |
De -28 °C a +221 °C | Polyvinyl |
72.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Wire comes in 24-gauge size, ideal for fabricating your own probes or extension cables.
- Meets ANSI and ASTM standards.
- Choose from wire with polyvinyl chloride (PVC), fluorinated ethylene propylene resin (FEP/FEP), fiberglass, high-temperature fiberglass, or ceramic fiber outer/inner insulation.
- These cables are also available in 100 ft. or 1000 ft. lengths for any application.
Especificaciones
ANSI | |
Cable de termopar | |
100 ft. | |
30 m |