Learn More
Digi-Sense Thermocouple Wire, Type K, 24-Gauge
Make your own extension cables with this Type K, 24-Gauge Thermocouple Wire.
Marca:  Digi-Sense 08541-10
Detalles adicionales : Peso : 0.54000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11700379
  • 102.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 18-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Wire comes in 24-gauge size, ideal for fabricating your own probes or extension cables.
  • Meets ANSI and ASTM standards.
  • Choose from wire with polyvinyl chloride (PVC), fluorinated ethylene propylene resin (FEP/FEP), fiberglass, high-temperature fiberglass, or ceramic fiber outer/inner insulation.
  • These cables are also available in 100 ft. or 1000 ft. lengths for any application.
Especificaciones
Especificaciones
ANSI
Cable de termopar
-328°F to +752°F
30 m
De -200 °C a +400 °C
FEP
100 ft.