missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Digi-Sense Thermocouple Wire, Type K, 20-Gauge
Make your own extension cables with this Type K, 20-Gauge Thermocouple Wire.
155.00€ - 1270.00€
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Temperatura (métrico) | Aislamiento | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Temperatura (métrico) | Aislamiento | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
11756438
|
Digi-Sense
08541-23 |
30 m | De -73 °C a +900 °C | High Temperature Glass Braid |
155.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 20-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11726438
|
Digi-Sense
08542-21 |
300 m | De -73 °C a +900 °C | Glass Braid |
1270.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 09-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11742713
|
Digi-Sense
08541-24 |
30 m | De -18 °C a +2200 °C | Ceramic Fiber Braid |
459.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 01-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
- Wire comes in 20-gauge size, ideal for fabricating your own probes or extension cables.
- Meets ANSI and ASTM standards.
- Choose from wire with polyvinyl chloride (PVC), fluorinated ethylene propylene resin (FEP/FEP), fiberglass, high-temperature fiberglass, or ceramic fiber outer/inner insulation.
- These cables are also available in 100 ft. or 1000 ft. lengths for any application.
Especificaciones
ANSI | |
Cable de termopar |