Learn More
Digi-Sense Thermocouple Wire, Type K, 20-Gauge
Make your own extension cables with this Type K, 20-Gauge Thermocouple Wire.
Marca:  Digi-Sense 08541-23
Detalles adicionales : Peso : 0.40000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11756438
  • 155.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 03-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Wire comes in 20-gauge size, ideal for fabricating your own probes or extension cables.
  • Meets ANSI and ASTM standards.
  • Choose from wire with polyvinyl chloride (PVC), fluorinated ethylene propylene resin (FEP/FEP), fiberglass, high-temperature fiberglass, or ceramic fiber outer/inner insulation.
  • These cables are also available in 100 ft. or 1000 ft. lengths for any application.
Especificaciones
Especificaciones
ANSI
Cable de termopar
-99.4°F to +1652°F
30 m
De -73 °C a +900 °C
High Temperature Glass Braid
100 ft.