Learn More
Epredia™ Hojas de cuchilla ultradesechables para micrótomos
Combinan una excelente calidad con un precio asequible
178.00€ - 179.00€
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) | Micrótomos, criostatos |
---|---|
Desechables | Sí |
Ángulo de corte | 34° |
Código de producto | Marca | Perfil | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Perfil | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12191830
|
Epredia™
3053835 |
Bajo |
179.00€
paquete de 50 |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
12101840
|
Epredia™
3153735 |
Alto |
178.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 06-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- Las hojas universales de perfil alto y bajo se pueden utilizar con cualquier micrótomo o criostato del mercado
- El perfil de ángulo único facilita y agiliza el ribeteado
- Mayor longevidad: Produce un borde que es el doble de sólido que el de las hojas tradicionales
- Uniformidad fiable: El nuevo proceso patentado garantiza un revestimiento duradero y uniforme.
Especificaciones
Micrótomos, criostatos | |
Sí | |
34° |