Learn More
Epredia™ Hojas de cuchilla ultradesechables para micrótomos
Combinan una excelente calidad con un precio asequible
Marca: Epredia™ 3153735
126.18 EUR hasta el 2024-04-26
Use el código promocional "21687" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.15300kg
Descripción
- Las hojas de cuchilla universales de perfil alto y bajo se pueden utilizar con cualquier micrótomo o criostato del mercado.
- Perfil de angular exclusivo que facilita un corte más rápido
- Mayor duración: Cuenta con un filo que duplica la resistencia del de las hojas de cuchilla tradicionales
- Consistencia de confianza: El nuevo proceso patentado garantiza un revestimiento duradero y uniforme.
Especificaciones
Alto | |
Micrótomos, criostatos | |
Sí | |
34° |