Learn More
Thermo Scientific™ Reguladores de gas de latón de dos etapas de alta pureza
Recomendado para aplicaciones analíticas y de proceso no corrosivas que requieren un control preciso y estable de la presión de suministro
Marca:  Thermo Scientific™ 60180-926
Detalles adicionales : Peso : 4.50000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10117984
  • 1370.26€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 11-06-2024
para ver el stock
Includes: Válvula de salida sin paquete de diafragma resistente a la difusión para mantener la pureza del sistema
Descripción
Descripción
  • Para aplicaciones analíticas y de procesos no corrosivos
  • Incluye una base y cartucho Smart Purifier integrados que garantizan una pureza del gas del 99,99999 %
  • El diafragma de acero inoxidable, especialmente diseñado y convolutado, proporciona un buen rendimiento de regulación y una máxima integridad de pureza sin necesidad de una junta suave
  • Capaz de soportar un vacío interno
  • Todos los reguladores se suministran con un adaptador de salida de acero inoxidable de 3,175 mm (0,125 pulg.)
  • La válvula de retención integrada permite cambiar el cilindro sin contaminar la línea de gas
Especificaciones
Especificaciones
0 a 200 psig
CGA 590 con filtro combinado