Learn More
Thermo Scientific™ Reguladores de gas de latón de dos etapas de alta pureza
Recomendado para aplicaciones analíticas y de proceso no corrosivas que requieren un control preciso y estable de la presión de suministro
1010.00€ - 1395.87€
Especificaciones
temp | 0 a 200 psig |
---|
Includes: Diffusion-resistant, diaphragm packless outlet valve to maintain system purity
Código de producto | Marca | temp | Tipo | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | temp | Tipo | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10117984
|
Thermo Scientific™
60180-926 |
0 a 200 psig | CGA 590 con filtro combinado |
1370.26€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
10448854
|
Thermo Scientific™
60180-908 |
0 a 200 psig | DIN 1 con filtro triple |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
10046844
|
Thermo Scientific™
60180-906 |
0 a 200 psig | CGA 350 con filtro triple |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
10065674
|
Thermo Scientific™
60180-920 |
0 a 200 psig | CGA 350 con filtro combinado |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
10544315
|
Thermo Scientific™
60180-902 |
0 a 200 psig | CGA 580 con filtro triple |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
- Para aplicaciones analíticas y de procesos no corrosivos
- Incluye una base y cartucho Smart Purifier integrados que garantizan una pureza del gas del 99,99999 %
- El diafragma de acero inoxidable, especialmente diseñado y convolutado, proporciona un buen rendimiento de regulación y una máxima integridad de pureza sin necesidad de una junta suave
- Capaz de soportar un vacío interno
- Todos los reguladores se suministran con un adaptador de salida de acero inoxidable de 3,175 mm (0,125 pulg.)
- La válvula de retención integrada permite cambiar el cilindro sin contaminar la línea de gas
Especificaciones
0 a 200 psig |