Learn More
Thermo Scientific™ Columnas de neutros para HPLC BetaMax
Diseñadas para analitos neutros
Marca: Thermo Scientific™ 95005-123030
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
- Cobertura de superficie ultraalta para ofrecer la máxima retención
- Su excelente estabilidad prolonga la vida útil de las columnas
Información de órdenes
También están disponibles columnas con otras dimensiones. Consulte con el servicio de atención al cliente para obtener más información.
Especificaciones
3 mm | |
5 μm | |
L1 | |
Sílice con desactivación de base | |
Retención de muestras neutras | |
Fase inversa |
125 mm | |
60 Å | |
C18 | |
29 % | |
Sí |