Learn More
Thermo Scientific™ Columnas de neutros para HPLC BetaMax
Diseñadas para analitos neutros
620.00€ - 897.12€
Especificaciones
Tamaño de partículas | 5 μm |
---|---|
Tamaño de poro | 60 Å |
Tipo USP | L1 |
Fase estacionaria | C18 |
Material de embalaje | Sílice con desactivación de base |
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11512861
|
Thermo Scientific™
95005-254630 |
4,6 mm | 250 mm |
897.12€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11582851
|
Thermo Scientific™
95005-153030 |
3 mm | 150 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
10604989
|
Thermo Scientific™
95005-154630 |
4,6 mm | 150 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
11513041
|
Thermo Scientific™
95005-123030 |
3 mm | 125 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
- Cobertura de superficie ultraalta para ofrecer la máxima retención
- Su excelente estabilidad prolonga la vida útil de las columnas
Información de órdenes
Other column dimensions are also available. Please call Customer Service for more information.
Especificaciones
5 μm | |
L1 | |
Sílice con desactivación de base | |
Retención de muestras neutras | |
Fase inversa |
60 Å | |
C18 | |
29 % | |
Sí |