Learn More
Thermo Scientific™ Columnas de ácidos para HPLC BetaMax
Diseñadas para analitos ácidos
Marca: Thermo Scientific™ 95205-102130
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
- Cobertura de superficie ultraalta para ofrecer la máxima retención
- Su excelente estabilidad prolonga la vida útil de las columnas
Información de órdenes
También están disponibles columnas con otras dimensiones. Consulte con el servicio de atención al cliente para obtener más información.
Especificaciones
Columna de análisis | |
100 mm | |
60 Å | |
C12 con urea integrada | |
Sílice | |
Retención de muestras ácidas | |
Fase inversa |
2,1 mm | |
5 μm | |
L28 | |
Beta | |
15 % | |
Sí |