Learn More
Thermo Scientific™ Columnas de ácidos para HPLC BetaMax
Diseñadas para analitos ácidos
788.99€ - 849.59€
Especificaciones
Formato de columna Columna de análisis
Diámetro (métrico) 2,1 mm
Tamaño de partículas 5 μm
Tamaño de poro 60 Å
Tipo USP L28
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Diámetro (métrico) Longitud (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Diámetro (métrico) Longitud (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
11512871
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
95205-052130
2,1 mm 50 mm
788.99€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11532871
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
95205-102130
2,1 mm 100 mm
849.59€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 12-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Cobertura de superficie ultraalta para ofrecer la máxima retención
  • Su excelente estabilidad prolonga la vida útil de las columnas
Información de órdenes
Other column dimensions are also available. Please call Customer Service for more information.
Especificaciones
Especificaciones
Columna de análisis
5 μm
L28
Beta
15 %
2,1 mm
60 Å
C12 con urea integrada
Sílice
Retención de muestras ácidas
Fase inversa