Learn More
Thermo Scientific™ Columnas de ácidos para HPLC BetaMax
Diseñadas para analitos ácidos
Marca:  Thermo Scientific™ 95205-052130
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11512871
  • 788.99€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 26-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Cobertura de superficie ultraalta para ofrecer la máxima retención
  • Su excelente estabilidad prolonga la vida útil de las columnas
Información de órdenes
También están disponibles columnas con otras dimensiones. Consulte con el servicio de atención al cliente para obtener más información.
Especificaciones
Especificaciones
Columna de análisis
50 mm
60 Å
C12 con urea integrada
Sílice
Retención de muestras ácidas
Fase inversa
2,1 mm
5 μm
L28
Beta
15 %