Learn More
Thermo Scientific™ ART™ Non-Filtered, Wide-Bore, Genomic Pipette Tips
Thermo Scientific™ ART™ Non-filtered, wide bore pipette tips are ideal for pipetting in genomic workflows.
45.50€ - 67.45€
Especificaciones
filtradas por | Sin filtro |
---|---|
Color | Transparente |
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Para utilizar con (aplicación) | Flujos de trabajo de genómica, líneas celulares frágiles, líquidos viscosos |
Estilo de punta | Orificio ancho |
Código de producto | Marca | Descripción | Volumen (métrico) | Estilo de punta | Esterilidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Volumen (métrico) | Estilo de punta | Esterilidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
10272571
|
Thermo Scientific™
3531 |
ART 200G, sin filtro, estéril, en gradilla, tapa abatible | 200 μl | Orificio ancho | Estéril |
67.45€
paquete de 960 |
|
||
11983224
|
Thermo Scientific™
3590 |
ART 1000G, sin filtro, no estéril, a granel | 1000 μl | Orificio ancho | No estéril |
45.50€
paquete de 1000 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
10384791
|
Thermo Scientific™
3592 |
ART 1000G, sin filtro, no estéril, en gradilla, tapa extraíble | 1000 μl | Orificio ancho | no estéril |
55.90€
paquete de 800 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
Descripción
Thermo Scientific™ ART™ Non-filtered, wide bore pipette tips are ideal for pipetting in genomic workflows. The wide orifice prevents shearing of cells and DNA and RNA creating longer, continuous strands. The wide opening also allows for easier pipetting of viscous fluids or solutions. Ideal for use in reference labs and blood banking applications.
- Wide orifice is larger than standard tip openings making it ideal for pipetting fragile cell lines and viscous samples
- Ideal for genomic work
- Universal Tip, fits most brands of pipettes
- ART™ non-filtered tips deliver the same proven quality, performance and reliability as ART™ barrier
- Non-filtered tip
- ART™ tips are DNase, RNase, DNA, ATP, PCR, and Endotoxin Free
- Lift-off lid racks provide access to all tips, great for multichannel pipetting
Especificaciones
Sin filtro | |
Esterilizable en autoclave | |
Orificio ancho | |
La mayoría de las marcas de pipetas | |
Polipropileno virgen |
Transparente | |
Flujos de trabajo de genómica, líneas celulares frágiles, líquidos viscosos | |
Sí, de un solo uso | |
ART |