Learn More
Thermo Scientific™ ART™ Non-Filtered, Wide-Bore, Genomic Pipette Tips
Thermo Scientific™ ART™ Non-filtered, wide bore pipette tips are ideal for pipetting in genomic workflows.
Marca:  Thermo Scientific™ 3531
Detalles adicionales : Peso : 1.06920kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10272571
  • 67.45€ / paquete de 960
Fecha estimada de envío: 24-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Thermo Scientific™ ART™ Non-filtered, wide bore pipette tips are ideal for pipetting in genomic workflows. The wide orifice prevents shearing of cells and DNA and RNA creating longer, continuous strands. The wide opening also allows for easier pipetting of viscous fluids or solutions. Ideal for use in reference labs and blood banking applications.
  • Su orificio es más ancho que el de las aberturas de punta estándar, lo que las convierte en la opción ideal para pipetear líneas celulares frágiles y muestras viscosas
  • Ideal para trabajos de genómica
  • Punta universal, compatible con la mayoría de las marcas de pipetas
  • Las puntas sin filtro ART™ ofrecen la misma calidad, rendimiento y fiabilidad demostradas que las puntas de barrera ART™
  • Punta sin filtro
  • Las puntas ART™ están certificadas como libres de ADN, ARNasa, ADNasa, ATP, endotoxinas y pirógenos
  • Las gradillas de tapa extraíble proporcionan acceso a todas las puntas y son ideales para pipeteo multicanal
Especificaciones
Especificaciones
ART 200G, sin filtro, estéril, en gradilla, tapa abatible
Sin filtro
Transparente
ART 200G
4,97 cm
Flujos de trabajo de genómica, líneas celulares frágiles, líquidos viscosos
Gradilla de tapa abatible
96 puntas/gradilla
Sí, de un solo uso
ART
Sterile
200 μl
Estéril
Esterilizable en autoclave
295 mm (1,96 pulg.)
ADNasa, ARNasa, ADN, ATP, biocarga, inhibidor de PCR, endotoxinas y sin pirógenos
Orificio ancho, punta estéril
Orificio ancho
4800
La mayoría de las marcas de pipetas
Polipropileno virgen