Learn More
Thermo Scientific™ Recipientes para nitrógeno líquido de sobremesa Thermo-Flask™
Maximice la retención de refrigeración con los recipientes de nitrógeno líquido de sobremesa Thermo Scientific™ Thermo-Flask™, que contienen recipientes internos de borosilicato.
487.00€ - 733.00€
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Diámetro (métrico) | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Diámetro (métrico) | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
11880933
|
Thermo Scientific™
2122 |
1 L | 116 mm | Con asa de transporte y tapa ventilada de seguridad |
498.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11868003
|
Thermo Scientific™
2123 |
2 L | 142 mm | Con asa de transporte y tapa ventilada de seguridad |
535.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11878003
|
Thermo Scientific™
2124 |
4.5 L | 182 mm | Con asa de transporte y tapa ventilada de seguridad |
733.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
13488119
|
Thermo Scientific™
2129 |
1 L | 160 mm | Sin tapa ni asa |
519.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
13478129
|
Thermo Scientific™
2130 |
1.9 L | 186 mm | Sin tapa ni asa |
487.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
Maximice la retención de refrigerante con los ligeros recipientes de nitrógeno líquido de sobremesa Thermo Scientific™ Thermo-Flask™, que contienen vasos internos de borosilicato y son perfectos para su uso diario como almacenamiento criogénico.
Acero inoxidable:- Exterior de acero inoxidable duradero y resistente a la corrosión
- Asa de transporte y tapa de seguridad ventilada (números de referencia 2122, 2123, 2124)
Boca ancha y baja:
- Ideal para uso como trampa de frío
- Práctico diseño encapsulado, idóneo para el uso de sobremesa con hielo triturado y alcohol/hielo seco
- Camisa de acero inoxidable y base acolchada para su utilización sin problemas durante años
- Sin tapa ni asa (número de referencia 2129)
- La garantía varía según el país, póngase en contacto con nosotros para obtener más información
Especificaciones
Acero inoxidable | |
Sobremesa |