Learn More
Thermo Scientific™ Recipientes para nitrógeno líquido de sobremesa Thermo-Flask™
Maximice la retención de refrigeración con los recipientes de nitrógeno líquido de sobremesa Thermo Scientific™ Thermo-Flask™, que contienen recipientes internos de borosilicato.
Marca: Thermo Scientific™ 2123
476.36 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21893" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 2.25000kg
Descripción
Maximice la retención de refrigerante con los ligeros recipientes de nitrógeno líquido de sobremesa Thermo Scientific™ Thermo-Flask™, que contienen vasos internos de borosilicato y son perfectos para su uso diario como almacenamiento criogénico.
Acero inoxidable:- Exterior de acero inoxidable duradero resistente a la corrosión
- Asa de transporte y tapa de seguridad ventilada (números de referencia 2122, 2123, 2124)
Boca ancha poco profunda:
- Ideal para uso como trampa de frío
- Práctico diseño en forma de cubeta, perfecto para uso en sobremesa con hielo triturado o hielo/alcohol seco
- Camisa de acero inoxidable y base acolchada para su utilización sin problemas durante años
- Sin tapa y asa (número de referencia 2129)
Especificaciones
Con asa de transporte y tapa ventilada de seguridad | |
2 L | |
Sobremesa | |
142 mm | |
8 lb. |
Contenedor de LN2 de sobremesa | |
Acero inoxidable | |
265 mm | |
106 mm | |
3,6 kg |