Learn More
Thermographic Measurements Ltd Minitiras de medición de temperatura Thermax™
Proporcionan una indicación de la temperatura actual con minitiras de medición de temperatura Thermographic™ Thermax™. Las tiras de temperatura pueden variar según sea necesario para controlar la temperatura actual para la esterilización.
Marca: Thermographic Measurements Ltd M06STHERG4C01P1
Detalles adicionales : Peso : 0.00630kg
Descripción
- Minitiras sensibles al calor para controlar la temperatura de esterilización
- Adhesivas
- Discretas
- Irreversibles
Especificaciones
ISO 9001 | |
For laboratory research, medical services, instrumentation, electronics industry, automotive, aerospace, steel, metallurgy, plastics industry, food industry applications | |
12 mm | |
32 mm | |
2 to 5 seconds | |
Wax-melt Technology | |
Minitiras de medición de temperatura | |
Thermax 6-level Temperature Indicator 99°C to 127°C (210°F to 261°F) | |
127°C | |
99°C | |
De 99 °C a 127 °C | |
Electrical equipment, pumps, braking systems, water pumps, aeronautical equpment, military equipment | |
99°C, 104°C, 110°C, 116°C, 121°C, 127°C (210°F, 219°F, 230°F, 241°F, 250°F, 261°F) |
Single-use | |
0.47 in. | |
40 to 60% | |
Polyester Film, Acrylic Adhesive | |
Thermax 6-level Temperature Indicator 99°C to 127°C (210°F to 261°F) Range 4 | |
9 g | |
1.26 in. | |
261°F | |
210°F | |
210°F to 261°F | |
Yes | |
±1% |