Learn More
Thermographic Measurements Ltd Minitiras de medición de temperatura Thermax™
Proporcionan una indicación de la temperatura actual con minitiras de medición de temperatura Thermographic™ Thermax™. Las tiras de temperatura pueden variar según sea necesario para controlar la temperatura actual para la esterilización.
15.10€ - 17.30€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
---|---|
Desechables | Single-use |
Para utilizar con (aplicación) | For laboratory research, medical services, instrumentation, electronics industry, automotive, aerospace, steel, metallurgy, plastics industry, food industry applications |
Altura (imperial) | 0.47 in. |
Altura (métrico) | 12 mm |
Código de producto | Marca | Intervalo de temperatura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Intervalo de temperatura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11766358
|
Thermographic Measurements Ltd
M06STHERG3C01P1 |
De 65 °C a 93 °C |
15.10€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 23-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11776358
|
Thermographic Measurements Ltd
M06STHERG4C01P1 |
De 99 °C a 127 °C |
15.10€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11786358
|
Thermographic Measurements Ltd
M06STHERG5C01P1 |
De 132 °C a 160 °C |
17.30€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11796358
|
Thermographic Measurements Ltd
M06STHERG6C01P1 |
De 166 °C a 193 °C |
17.30€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11756358
|
Thermographic Measurements Ltd
M06STHERG2C01P1 |
De 44 °C a 62 °C |
15.10€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11706368
|
Thermographic Measurements Ltd
M06STHERG7C01P1 |
De 199 °C a 232 °C |
17.30€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11716368
|
Thermographic Measurements Ltd
M06STHERG8C01P1 |
De 241 °C a 290 °C |
17.30€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 23-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Minitiras sensibles al calor para controlar la temperatura de esterilización
- Adhesivas
- Discretas
- Irreversibles
Especificaciones
ISO 9001 | |
For laboratory research, medical services, instrumentation, electronics industry, automotive, aerospace, steel, metallurgy, plastics industry, food industry applications | |
12 mm | |
32 mm | |
Wax-melt Technology | |
1.26 in. | |
Electrical equipment, pumps, braking systems, water pumps, aeronautical equpment, military equipment |
Single-use | |
0.47 in. | |
40 to 60% | |
2 to 5 seconds | |
9 g | |
Yes |