Learn More
Thermo Scientific™ Rotores de flujo continuo TCF-32
Desarrolle aplicaciones de procesamiento de varios litros que requieren valores de RFC altos, como separaciones de virus, aislamientos de partículas y producción de vacunas mediante estos rotores.
Marca: Thermo Scientific™ 45830
Descripción
Desarrolle aplicaciones de procesamiento de varios litros que requieren valores de RFC altos, como separaciones de virus, aislamientos de partículas y producción de vacunas con los rotores de flujo continuo Thermo Scientific™ TCF-32.
Compatible con:
Serie de centrífugas de alta velocidad Thermo Scientific Sorvall WX.
Información para pedidos:
El núcleo es necesario para el funcionamiento. Se debe adquirir por separado.
Especificaciones
Núcleo accesorio 940 ml | |
940 mL | |
32.000 rpm | |
Ultracentrífugas Thermo Scientific™ Sorvall™ WX+ |
Rotor de flujo continuo | |
102.000 x g | |
106 |