Learn More
Thermo Scientific™ Rotores de flujo continuo TCF-32
Desarrolle aplicaciones de procesamiento de varios litros que requieren valores de RFC altos, como separaciones de virus, aislamientos de partículas y producción de vacunas mediante estos rotores.
40380.00€ - 92655.00€
Especificaciones
Tipo | Rotor de flujo continuo |
---|---|
RCF máx. | 102.000 x g |
Vel. máx | 32.000 rpm |
Para utilizar con (equipo) | Ultracentrífugas Thermo Scientific™ Sorvall™ WX+ |
Código de producto | Marca | Descripción | Capacidad | Vel. máx | RCF máx. | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Capacidad | Vel. máx | RCF máx. | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
12141670
|
Thermo Scientific™
45820 |
Rotor de flujo continuo TCF-32 | 940 ml/430 ml | 32.000 rpm | 102.000 x g |
92655.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-10-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
12893412
|
Thermo Scientific™
45830 |
Núcleo accesorio 940 ml | 940 mL | 32.000 rpm | 102.000 x g |
40380.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-10-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
Descripción
Desarrolle aplicaciones de procesamiento de varios litros que requieren valores de RFC altos, como separaciones de virus, aislamientos de partículas y producción de vacunas con los rotores de flujo continuo Thermo Scientific™ TCF-32.
Compatible con:
Serie de centrífugas de alta velocidad Thermo Scientific Sorvall WX.
Información para pedidos:
El núcleo es necesario para el funcionamiento. Se debe adquirir por separado.
Especificaciones
Rotor de flujo continuo | |
102.000 x g | |
32.000 rpm | |
Ultracentrífugas Thermo Scientific™ Sorvall™ WX+ |