Learn More
Koettermann™ Tall Storage Cabinets
2180.00€ - 3119.58€
Especificaciones
Tipo de cabina | Almacenamiento alto |
---|---|
Altura (métrico) | 192 cm |
Anchura (métrico) | 900 mm |
Tipo de producto | Armarios murales |
Código de producto | Marca | Fondo (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Fondo (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
14855311
|
Koettermann™
301-00084 |
516 mm |
2180.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
14885291
|
Koettermann™
301-00098 |
500 mm |
3119.58€
cada uno |
Fecha estimada de envío: Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
Almacenamiento alto | |
192 cm | |
900 mm | |
Armarios murales |