Learn More
Koettermann™ Tall Storage Cabinets
Marca: Koettermann™ 301-00098
Detalles adicionales : Peso : 10.00000kg
Especificaciones
500 x 900 x 1920 mm | |
Puertas de vidrio deslizantes | |
500 mm | |
Almacenamiento alto |
Armarios murales | |
192 cm | |
900 mm | |
4 |