Learn More
Fisherbrand™ Puntas de pipeta de barrera para aerosoles SureOne™
Elija entre una amplia gama de puntas de pipeta para aplicaciones de manipulación de líquidos exigentes
97.80€ - 246.48€
Especificaciones
filtradas por | Con filtro |
---|---|
Esterilidad | Estéril |
Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
Formato | Gradilla con bisagras |
Para utilizar con (equipo) | Pipeta de ajuste universal |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Estilo de punta | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Estilo de punta | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
11903466
|
Fisherbrand™
|
0,1 μl a 10 μl | MicroPoint | Natural |
97.80€
paquete de 960 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11913466
|
Fisherbrand™
|
0,1 μl a 10 μl | MicroPoint, Longitud extendida | Natural |
99.45€
paquete de 960 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11977714
|
Fisherbrand™
|
0,1 μl a 20 μl | Longitud extendida, MicroPoint, Retención baja | Transparente |
99.85€
paquete de 960 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11943466
|
Fisherbrand™
|
2 μl a 20 μl | Biselado | Natural |
99.45€
paquete de 960 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11953466
|
Fisherbrand™
|
10 μl a 100 μl | Biselado | Natural |
108.00€
paquete de 960 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11963466
|
Fisherbrand™
|
20 μl a 200 μl | MicroPoint | Natural |
99.85€
paquete de 960 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11987714
|
Fisherbrand™
|
30 μl a 300 μl | MicroPoint | Transparente |
102.00€
paquete de 960 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11973466
|
Fisherbrand™
|
100 μl a 1000 μl | MicroPoint | Natural |
98.30€
paquete de 960 |
Fecha estimada de envío: 21-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
13418236
|
Fisherbrand™
|
0,1 μl a 10 μl | MicroPoint, Longitud extendida | Natural |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
13448236
|
Fisherbrand™
|
20 μl a 200 μl | MicroPoint | Natural |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
13428236
|
Fisherbrand™
|
2 μl a 20 μl | Biselado | Natural |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
13458236
|
Fisherbrand™
|
100 μl a 1000 μl | MicroPoint | Natural |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
13438236
|
Fisherbrand™
|
10 μl a 100 μl | Biselado | Natural |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
Descripción
Elija entre una amplia gama de puntas de pipeta para aplicaciones de manipulación de líquidos exigentes
Ajuste universal para pipetas de grado de investigación.
- Diseñados para una mayor precisión; son compatibles con micropipetas monocanal, multicanal y electrónicas.
- Sin DNasa/RNasa: las puntas estériles también son apirógenas
- Estériles y de color transparente
- El filtro evita la contaminación cruzada con aerosoles sin sellar ni atrapar las muestras
- Las puntas permiten la recuperación de muestras no contaminadas
- No esterilizables en autoclave
Especificaciones
Con filtro | |
No esterilizable en autoclave | |
Pipeta de ajuste universal |
Estéril | |
Gradilla con bisagras | |
Sure OneTM |