Learn More
Fisherbrand™ Puntas de pipeta de barrera para aerosoles SureOne™
Elija entre una amplia gama de puntas de pipeta para aplicaciones de manipulación de líquidos exigentes
Marca: Fisherbrand™
67.49 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21921" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 1.08000kg
Descripción
Elija entre una amplia gama de puntas de pipeta para aplicaciones de manipulación de líquidos exigentes
Ajuste universal para pipetas de grado de investigación.
- Diseñados para una mayor precisión; son compatibles con micropipetas monocanal, multicanal y electrónicas.
- Sin DNasa/RNasa: las puntas estériles también son apirógenas
- Estériles y de color transparente
- El filtro evita la contaminación cruzada con aerosoles sin sellar ni atrapar las muestras
- Las puntas permiten la recuperación de muestras no contaminadas
- No esterilizables en autoclave
Especificaciones
0,1 μl a 10 μl | |
Estéril | |
No esterilizable en autoclave | |
46 mm | |
MicroPoint, Longitud extendida | |
Pipeta de ajuste universal | |
Sure OneTM |
Con filtro | |
Natural | |
1,75 in | |
Gradilla con bisagras | |
No | |
Sí | |
2,5 μl |