Learn More
Thermo Scientific™ Serie de placas calefactoras SuperNuova+™
Obtenga un rendimiento y una seguridad fiables, así como un funcionamiento sencillo.
Marca: Thermo Scientific™ HP88857195
853.10 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21656" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 5.00000kg
Descripción
La nueva serie de placas calefactoras Thermo Scientific™ SuperNuova+™ proporciona un rendimiento y una seguridad fiables, así como un funcionamiento sencillo. Las unidades están disponibles en dos tamaños, incluido un modelo multiposición con controles y ajustes optimizados para aplicaciones que exigen una precisión avanzada.
- Superficies en cerámica o aluminio
- Pantalla LED de fácil lectura para agitación
- Diseño de pantalla elevada que protege los componentes electrónicos de derrames
- Capacidad para guardar el ajuste de temperatura
- Sonda de temperatura opcional PT1000 y protección contra salpicaduras
- Incluye: Sonda de temperatura PT100, varilla y pinzas
- Sistema de advertencia Hot Top (superficie caliente) diseñado para proteger de las quemaduras accidentales que indica claramente el momento en que la superficie de calentamiento supera los 50 °C (122 °F)
Especificaciones
Estilo UE, Estilo Reino Unido, Estilo Australia, Estilo China | |
6,35 mm (7,25 pulg.) x 12,7 mm (7,25 pulg.) | |
3 años | |
230 V | |
Cerámica | |
Temperatura ambiente de hasta 450 °C | |
13 pulg | |
8,2 in | |
33 cm | |
20,8 cm | |
50/60 Hz |
LED | |
Placa caliente | |
Certificado de análisis | |
Cuadrada | |
18,4 x 18,4 cm (7,25 x 7,25 pulg) | |
3,8 in | |
10,8 lb | |
9,7 cm | |
4,9 kg | |
230 V, 50/60 Hz |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.