Learn More
Thermo Scientific™ Serie de placas calefactoras SuperNuova+™
Obtenga un rendimiento y una seguridad fiables, así como un funcionamiento sencillo.
898.00€ - 1190.00€
Especificaciones
Pantalla | LED |
---|---|
Forma | Cuadrada |
Warranty | 3 años |
Tipo | Placa caliente |
Frecuencia | 50/60 Hz |
Código de producto | Marca | Tamaño | Material de la placa superior | Requisitos eléctricos | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Material de la placa superior | Requisitos eléctricos | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
15493620
|
Thermo Scientific™
HP88850195 |
26 x 26 cm (10,25 x 10,25 pulg) | Cerámica | 230 V, 50/60 Hz |
1190.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 06-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15423620
|
Thermo Scientific™
HP88857198 |
18,4 x 18,4 cm (7,25 x 7,25 pulg) | Aluminio | 230 V, 50/60 Hz |
1140.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 22-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15463610
|
Thermo Scientific™
HP88857195 |
18,4 x 18,4 cm (7,25 x 7,25 pulg) | Cerámica | 230 V, 50/60 Hz |
898.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 22-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
La nueva serie de placas calefactoras Thermo Scientific™ SuperNuova+™ proporciona un rendimiento y una seguridad fiables, así como un funcionamiento sencillo. Las unidades están disponibles en dos tamaños, incluido un modelo multiposición con controles y ajustes optimizados para aplicaciones que exigen una precisión avanzada.
- Superficies en cerámica o aluminio
- Pantalla LED de fácil lectura para calentamiento y agitación
- Diseño de pantalla elevada que protege los componentes electrónicos de derrames
- Posibilidad de configurar programas (rampa/permanencia) y guardar los ajustes
- Sonda de temperatura PT1000 opcional y protección contra salpicaduras
- Stir-Trac es una tecnología innovadora que ofrece una agitación a baja velocidad, un control uniforme de la velocidad y un acoplamiento magnético más fuerte
- Sistema de advertencia Hot Top (superficie caliente) diseñado para proteger de las quemaduras accidentales que indica claramente el momento en que la superficie de calentamiento supera los 50 °C (122 °F)
Periodo de garantía limitada: este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días.
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Especificaciones
LED | |
3 años | |
50/60 Hz |
Cuadrada | |
Placa caliente |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.