Learn More
Equip Labo™ Protectores de salpicaduras para banco de paja
Marca: Equip Labo™ 8304
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Especificaciones
750 x 1800 x 900 mm | |
12 meses | |
900 mm | |
130 kg | |
150 mm |
Cerámica de gres extruida blanca | |
Protector de salpicaduras para banco de paja | |
750 mm | |
180 cm |