Learn More
Equip Labo™ Protectores de salpicaduras para banco de paja
670.00€ - 1310.00€
Especificaciones
Fondo (métrico) | 750 mm |
---|---|
Fondo (métrico) del estante | 150 mm |
Altura (métrico) | 900 mm |
Capacidad portante (métrico) | 130 kg |
Garantía | 12 meses |
Código de producto | Marca | Dimensiones (Pr x An x Al) | Estilo de parte superior | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Dimensiones (Pr x An x Al) | Estilo de parte superior | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
12547856
|
Equip Labo™
8110 |
750 x 900 x 900 mm | Vidrio emalite |
790.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12638832
|
Equip Labo™
8117 |
750 x 900 x 900 mm | Cerámica de gres extruida blanca |
805.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12589026
|
Equip Labo™
8123 |
750 x 1200 x 900 mm | Melamina blanca |
690.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 15-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12541766
|
Equip Labo™
8120 |
750 x 1200 x 900 mm | Vidrio emalite |
855.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 06-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12597716
|
Equip Labo™
8127 |
750 x 1200 x 900 mm | Cerámica de gres extruida blanca |
965.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 20-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12589235
|
Equip Labo™
8146 |
750 x 1800 x 900 mm | Vidrio emalite |
1135.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12556486
|
Equip Labo™
8147 |
750 x 1800 x 900 mm | Melamina blanca |
880.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12575486
|
Equip Labo™
8163 |
750 x 900 x 900 mm | Melamina blanca |
670.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12618832
|
Equip Labo™
8304 |
750 x 1800 x 900 mm | Cerámica de gres extruida blanca |
1310.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Especificaciones
750 mm | |
900 mm | |
12 meses |
150 mm | |
130 kg | |
Protector de salpicaduras para banco de paja |