Learn More
Equip Labo™ Protectores de salpicaduras para banco de paja
Marca:  Equip Labo™ 8146
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12589235
  • 1135.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 21-06-2024
para ver el stock
Especificaciones
750 x 1800 x 900 mm
12 meses
900 mm
130 kg
150 mm
Vidrio emalite
Protector de salpicaduras para banco de paja
750 mm
180 cm
Certificados
Ver productos accesorios