Learn More
Equip Labo™ Protectores de salpicaduras para banco de paja
Marca: Equip Labo™ 8123
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Especificaciones
Encimera de melamina Encimera blanca | |
Melamina blanca | |
Protector de salpicaduras para banco de paja | |
750 mm | |
120 cm |
750 x 1200 x 900 mm | |
12 meses | |
900 mm | |
130 kg | |
150 mm |